Learn More
4-formyl-1-méthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10703843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703843 1 g Flacon en verre ambré 1g
10203672 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10703843 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW06271DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 67858-47-3
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD01571196
Clé InChI GXSZDESAIZEFGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem12439, methylformylmethylpyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-1-methyl-, methyl ester, 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2798349
Nom IUPAC méthyl 4-formyl-1-méthylpyrrole-2-carboxylate
SMILES CN1C=C(C=C1C(=O)OC)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 95%