Learn More
4-formylbenzoate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 4-formylbenzoate is used in the preparation of dimethyl terephthalate. It is also used as an active pharmaceutical ingredient intermediate and fluorescent brightener intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-formylbenzoate de méthyle est utilisé dans la préparation du diméthyl téréphtalate. Il est également utilisé comme intermédiaire d’ingrédients pharmaceutiques actifs et intermédiaire d’éclaireurs fluorescents.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-formylbenzoate |
| Point de fusion | 59°C to 63°C |
| Densité | 1.2 |
| Point d’ébullition | 264°C to 266°C |
| Point d’éclair | 128°C (262°F) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 775895 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 164.16 |
| Afficher plus |