Learn More
4-formylbenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10246470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10246470 10 g Flacon en verre 10g
10042830 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10246470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223750100
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1571-08-0
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00006950
Clé InChI FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
CID PubChem 15294
Nom IUPAC Méthylformylbenzoate4
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-formylbenzoate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 57.0°C to 64.0°C
Couleur Crème à blanc ou vert
Point d’ébullition 265.0°C
Point d’éclair 144°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCOC6H4CO2CH3
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins