Learn More
Méthyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15423438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56877.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15126-06-4 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
CAS 15126-06-4
Point de fusion 155°C to 159°C
Couleur Marron à blanc
Formule moléculaire C8H7IO3
Numéro MDL MFCD05664378
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme methyl4-hydroxy-3-iodobenzoate, methyl 3-iodo-4-hydroxybenzoate, methyl 4-hydroxy-3-iodo-benzoate, 4-hydroxy-3-iodobenzoic acid methyl ester, 4-hydroxy-3-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-3-iodo-, methyl ester, 4-hydroxy-3-iodo-benzoicacidmethylester, acmc-209zk0, ksc495e2f, methyl 4-hydroxy-3-iodbenzoate
Clé InChI PXNOLLHARLSLHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)I
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-iodobenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 278.045
CID PubChem 11346465
Poids de la formule 278.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristal ou Poudre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.