Learn More
Méthyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464233 250 g 250g
11454233 50 g 50g
11444233 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464233 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10880.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-42-3 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
4-alkoxy-3-nitrobenzoic acids were obtained by the alkylation of methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate with corresponding n-alkylbromides in 3-pentanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les acides 4-alkoxy-3-nitrobenzoïques ont été obtenus par alkylation du méthyle 4-hydroxy-3-nitrobenzoate avec les n-alkylbromures correspondants dans le 3-pentanone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-42-3
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.146
Numéro MDL MFCD00014695
Clé InChI GNCWCTBHZCBXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-4-hydroxy toluate, aurora 6897, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxymethylbenzoate, acmc-209scn, 3-10-00-00378 beilstein handbook reference
CID PubChem 66835
Nom IUPAC Méthyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Point de fusion 73°C to 77°C
Quantité 250 g
Beilstein 2115197
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté ≥98%