Learn More
4-hydroxybenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402457 250 g 250g
11492447 1000 g 1000g
11412457 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14289.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.36€
    46.65€ / 250g
    Économisez 9.71€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le méthyl 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agent antifongique. Il est également utilisé comme conservateur dans les aliments, les boissons et les cosmétiques. Il agit comme inhibiteur de la croissance des moisissures et, dans une moindre mesure, des bactéries. Il joue le rôle de transporteur dans les solutions ophtalmiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-76-3
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00002352
Clé InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
CID PubChem 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 125°C to 128°C
pH 5.8
Point d’ébullition ∼280°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 509801
Merck Index 14,6107
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-hydroxybenzoate