Learn More
4-hydroxybenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10051180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10051180 100 g Flacon en plastique 100g
10448860 500 g Flacon en plastique 500g
10105683 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
13418348 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10051180 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126961000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.60€
    31.65€ / 100g
    Économisez 4.95€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-76-3
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002352
Clé InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
CID PubChem 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-hydroxybenzoate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 125.0°C to 128.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 298.6°C
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CO2CH3
Quantité 100 g
Beilstein 10,158
Merck Index 15,618
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.25% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,acetone and ether,slightly soluble in benzene and ccl4
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.