Learn More
4-hydroxybenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10105683 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10105683 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10051180 100 g Flacon en plastique 100g
10448860 500 g Flacon en plastique 500g
13418348 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10105683 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126960025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00€
    298.65€ / 2.5kg
    Économisez 33.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-76-3
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002352
Clé InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
CID PubChem 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-hydroxybenzoate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 125.0°C to 128.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 298.6°C
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CO2CH3
Quantité 2.5 kg
Beilstein 10,158
Merck Index 15,618
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.25% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,acetone and ether,slightly soluble in benzene and ccl4
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline