Learn More
Méthyl 4-hydroxybenzoate (méthyl parabène), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Parahydroxybenzoate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3 |
| Poids de la formule | 152.0473 |
| Pourcentage de pureté | >95% |