Learn More
4-hydroxybenzoate de méthyle, sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10338370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10338370 500 g Flacon en plastique 500g
10053673 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10338370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 235145000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    226.65€ / 500g
    Économisez 25.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 5026-62-0 | Molecular Formula: C8H7NaO3 | Molecular Weight: 174.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5026-62-0
Formule moléculaire C8H7NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 174.13
Numéro MDL MFCD00016470
Clé InChI PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methylparaben sodium, sodium methylparaben, sodium 4-methoxycarbonyl phenolate, preserval ms, methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt, solparol, bonomold omna, methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, sodium 4-carbomethoxyphenolate, unii-cr6k9c2nhk
CID PubChem 23663626
Nom IUPAC Sodium ; 4-méthoxycarbonylphénolate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt
Note relative au nom 99%
Point de fusion >125°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 10,5977
Informations sur la solubilité Solubility in water: 333g/L (20°C)
Poids de la formule 174.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.