Learn More
Méthyle 4-(hydroxyméthyl)pyridine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438185 5 g 5g
15448185 250 mg 250mg
15428185 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438185 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32731.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 317335-15-2 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2 is used as an intermediate in pharmaceuticals and also finds use in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La méthyl4-(hydroxyméthyl)pyridine-2 est utilisée comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques et trouve également son utilisation dans la recherche chimique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317335-15-2
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD09834350
Clé InChI WEIFQBALQLWZFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-hydroxymethyl picolinate, methyl 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylate, methyl 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylate, 4-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid,4-hydroxymethyl-,methylester 9ci, 2-methoxycarbonylpyridine-4-methanol, 4-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl, 4-hydroxymethylpyridin-2-carboxylic acid methyl ester, 4-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 23093785
Nom IUPAC 4-(hydroxyméthyl)pyridine-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=NC=CC(=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 95%