Learn More
Méthyle 4-(hydroxyméthyl)pyridine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2 is used as an intermediate in pharmaceuticals and also finds use in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La méthyl4-(hydroxyméthyl)pyridine-2 est utilisée comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques et trouve également son utilisation dans la recherche chimique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate |
| Point de fusion | 74°C to 76°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 167.16 |
| Pourcentage de pureté | 95% |