Learn More
4-hydroxyphénylacétate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470737 25 g 25g
11480737 100 g 100g
11490737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22533.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14199-15-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14199-15-6
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00002387
Clé InChI XGDZEDRBLVIUMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-hydroxyphenylacetate, methyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, methyl 4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid methl ester, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, methyl ester, p-hydroxyphenylacetic acid methyl ester, 4-hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, 4-hydroxy-phenyl-acetic acid methyl ester
CID PubChem 518900
ChEBI CHEBI:68078
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)acétate de méthyle
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-hydroxyphenylacetate
Point de fusion 55°C to 58°C
Point d’ébullition 163°C (5 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 2087538
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%