Learn More
4-hydroxyphénylacétate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-Hydroxyphenylacetate |
| CAS | 14199-15-6 |
| Formule moléculaire | C9 H10 O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 4-Hydroxy-benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid','(p-hydroxyphenyl)-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, 4-Hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl (p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 4-hydroxybenzeneacetate, p-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-hydroxyphényl)acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.17 |
| Poids de la formule | 166.063 |