Learn More
Méthyl 4-iodo-2-méthoxybenzoate, 98, +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453287 25 g 25g
15443287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25529.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 148490-97-5 | C9H9IO3 | 292.072 g/mol
Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire de synthèses organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents légers et oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148490-97-5
Formule moléculaire C9H9IO3
Poids moléculaire (g/mol) 292.072
Numéro MDL MFCD06797865
Clé InChI MCNOTXROWOGSGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid,4-iodo-2-methoxy-, methyl ester, 4-iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, 4-iodo-2-methoxy-benzoic acid methyl ester, pubchem4974, acmc-20adk9, methyl4-iodo-2-methoxybenzoate, methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, 2-methoxy-4-iodo-benzoic acid methyl ester
CID PubChem 22619468
Nom IUPAC méthyl4-iodo-2-méthoxybenzoate
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)I)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate
Point de fusion 44°C to 46°C
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 292.07
Pourcentage de pureté ≥98%