Learn More
Méthyl 4-iodo-3-nitrobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457226 25 g 25g
11447226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25544.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 89976-27-2 | C8H6INO4 | 307.043 g/mol
Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 4-iodo-3-nitrobenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DCM 10 mg/0,5 ml. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89976-27-2
Formule moléculaire C8H6INO4
Poids moléculaire (g/mol) 307.043
Numéro MDL MFCD08064223
Clé InChI SCMBIQRYVKITCY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 297884
Nom IUPAC méthyle 4-iodo-3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
Point de fusion 101°C to 104°C
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 4-iodo-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-iodo-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-nitro-, methyl ester, methyl4-iodo-3-nitrobenzoate, acmc-20af7x, methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate, 4-iodo-3-nitro benzoic methyl ester, 3-nitro-4-iodobenzoic acid methyl ester, 4-iodo-3-nitro-benzoic acid methyl ester
Informations sur la solubilité Soluble in DCM 10mg/0.5mL. Insoluble in water.
Poids de la formule 307.05
Pourcentage de pureté 99%