Learn More
4-iodobenzoate de méthyle, 98 %
Code produit 11433947
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433947 10 g 10g
11443947 50 g 50g
11453947 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19342.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 619-44-3 | C8H7IO2 | 262,046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-44-3
Formule moléculaire C8H7IO2
Numéro MDL MFCD00016353
Clé InChI DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
CID PubChem 69273
Nom IUPAC Méthyle de 4-iodobenzoate
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-iodobenzoate
Point de fusion 114°C to 116°C
Quantité 10 g
Sensibilité Light sensitive
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Poids moléculaire (g/mol) 262.046
Poids de la formule 262.05
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-iodobenzoate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-iodobenzoate
RUO– À des fins de recherche uniquement