Learn More
Méthyl 4-iodobenzoate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636794 5 g Flacon en verre 5g
10085810 25 g Flacon en verre 25g
10137420 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10636794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414460050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-44-3 | C8H7IO2 | 262.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-44-3
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.04
Numéro MDL MFCD00016353
Clé InChI DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
CID PubChem 69273
Nom IUPAC Méthyle de 4-iodobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-iodobenzoate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 113°C to 117°C
Couleur Beige à rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CO2CH3C6H4I
Quantité 5 g
Poids de la formule 262.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-iodobenzoate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.