Learn More
Méthyl 4-iodosalicylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431040 25 g 25g
11421040 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25438.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18179-39-0 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18179-39-0
Formule moléculaire C8H7IO3
Poids moléculaire (g/mol) 278.045
Numéro MDL MFCD06797864
Clé InChI WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-iodosalicylate, 2-hydroxy-4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-hydroxy-4-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodosalicylate, methyl 4-iodosalicyclate, acmc-1c81e, methyl2-hydroxy-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-2-hydroxybenzoate, methyl-2-hydroxy-4-iodo-benzoate
CID PubChem 11380407
Nom IUPAC 2-hydroxy-4-iodobenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)I)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-iodosalicylate
Point de fusion 68°C to 72°C
Quantité 25 g
Sensibilité Light Sensitive
Poids de la formule 278.05
Pourcentage de pureté 98%