Learn More
4-Méthoxybenzoate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434324 25 g 25g
11444324 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434324 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12598.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 121-98-2 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-98-2
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00008437
Clé InChI DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl anisate, methyl p-anisate, methyl p-methoxybenzoate, 4-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl 4-anisate, p-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid methyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, methyl ester
CID PubChem 8499
ChEBI CHEBI:86903
Nom IUPAC Méthyl 4-méthoxybenzoate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-methoxybenzoate
Point de fusion 48°C to 51°C
Point d’ébullition 244°C to 245°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Beilstein 2208571
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-methoxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-methoxybenzoate