Learn More
4-Méthoxybenzoate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444324 100 g 100g
11434324 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444324 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12598.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-98-2 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-98-2
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00008437
Clé InChI DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl anisate, methyl p-anisate, methyl p-methoxybenzoate, 4-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, methyl 4-anisate, p-methoxybenzoic acid methyl ester, p-anisic acid methyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, methyl ester
CID PubChem 8499
ChEBI CHEBI:86903
Nom IUPAC Méthyl 4-méthoxybenzoate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-methoxybenzoate
Point de fusion 48°C to 51°C
Point d’ébullition 244°C to 245°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 100 g
Beilstein 2208571
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%