Learn More
Méthyl 4-Méthoxybenzoate, TRC
Code produit 30468187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468187 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32204510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Methoxybenzoate
CAS 121-98-2
Formule moléculaire C9 H10 O3
Quantité 10 g
Synonyme Benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester, p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(OC)cc1
Nom IUPAC Méthyle 4-méthoxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.063