Learn More
Méthyl 4-méthoxycarbonylbenzoylacétate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10299603 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10299603 5 g Flacon en verre 5g
10297710 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10299603 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325710050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 22027-52-7
Formule moléculaire C13H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 250.25
Numéro MDL MFCD00800637
Clé InChI GFDCYWYWNSTMDX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3864207
Nom IUPAC 4-(3-méthoxy-3-oxopropanoyl)benzoate de méthyle
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Point de fusion 81°C to 86°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Synonyme methyl 4-3-methoxy-3-oxopropanoyl benzoate, methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-2-methoxycarbonyl-acetyl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-beta-oxobenzenepropanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid,4-methoxycarbonyl-a-oxo-, methyl ester, acmc-20efie, methyl 4-methoxycarbonyl benzoyl acetate, methyl4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-methoxycarbonylbenzoyl acetic acid methyl ester, methyl 3-4-methoxycarbonyl phenyl-3-oxopropanoate
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acetone,methanol
Poids de la formule 236.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement