Learn More
4-méthoxypicolinate de méthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-Methoxypicolinate |
| CAS | 29681-43-4 |
| Formule moléculaire | C8H9NO3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Methoxypyridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(Methyloxy)-2-pyridinecarboxylate, Methyl 4-Methoxy-2-picolinate, Methyl 4-Methoxypicolinate, Methyl 4-Methoxypyridine-2-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-11-6-3-4-9-7(5-6)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(OC)ccn1 |
| Nom IUPAC | méthyl 4-méthoxypyridine-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.16 |
| Poids de la formule | 167.0582 |