Learn More
4-méthoxypicolinate de méthyle, TRC
Code produit 30483508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483508 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3384941G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Methoxypicolinate
CAS 29681-43-4
Formule moléculaire C8H9NO3
Quantité 1 g
Synonyme 4-Methoxypyridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(Methyloxy)-2-pyridinecarboxylate, Methyl 4-Methoxy-2-picolinate, Methyl 4-Methoxypicolinate, Methyl 4-Methoxypyridine-2-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-11-6-3-4-9-7(5-6)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(OC)ccn1
Nom IUPAC méthyl 4-méthoxypyridine-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Poids de la formule 167.0582