Learn More
Méthyle 4-méthoxypyridine-2-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461769 25 g 25g
15441769 1 g 1g
15451769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64519.14
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29681-43-4 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29681-43-4
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD00956223
Clé InChI OJDKENGKKYVJLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-methoxypicolinate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylicacidmethylester, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, 4-methoxypicolinic acid methyl ester, 4-methoxypyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-methoxy-2-pyridinecarboxylate, 4-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid metyl ester, pubchem11083, acmc-1b7sb
CID PubChem 1519345
Nom IUPAC méthyl 4-méthoxypyridine-2-carboxylate
SMILES COC1=CC(=NC=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
Point de fusion 47°C to 50°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 25 g
Beilstein 473379
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide