Learn More
4-méthoxysalicylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10046393 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10046393 50 g Flacon en verre 50g
10285890 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10046393 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174270500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 5446-02-6
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00008424
Clé InChI ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methyle2-hydroxy-4-methoxybenzoate
Nom IUPAC 2-hydroxy-4-méthoxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-methoxysalicylate
Point de fusion 49°C to 53°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Quantité 50 g
Beilstein 10, 381
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement