Learn More
Méthyl 4-Méthoxysalicylate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-Methoxysalicylate |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(8(10)5-6)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3 |
| Poids de la formule | 182.0579 |