Learn More
Méthyl 4-méthyl-3-[[4-(pyridine-3-yl)pyrimidine-2-yl]amino]benzoate, TRC
Code produit 30476013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30476013 100 mg 100mg
30470918 1 g 1g
30467296 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476013 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM325060100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917392-54-2
Formule moléculaire C18H16N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 320.35
Synonyme Benzoic acid, 4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, methyl ester, Methyl 4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Methyl 4-Methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Nilotinib methyl ester, Methyl 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic Acid Ester, Benzoic acid, 4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, methyl ester, Methyl 4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Methyl 4-Methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Nilotinib methyl ester
Nom IUPAC Méthyle 4-méthyl-3-[(4-pyridine-3-ylpyrimidine-2-yl)amino]benzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(C)c(Nc2nccc(n2)c3cccnc3)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H16N4O2/c1-12-5-6-13(17(23)24-2)10-16(12)22-18-20-9-7-15(21-18)14-4-3-8-19-11-14/h3-11H,1-2H3,(H,20,21,22)
Poids de la formule 320.1273