Learn More
Méthyle 4-méthylsalicylate, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402159
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15402159 5 g 5g
15412159 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15402159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64793.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4670-56-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4670-56-8
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00020130
Clé InChI UITFCFWKYAOJEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-methylsalicylate, methyl-4-methylsalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, methyl ester, 4-methylsalicylic acid methyl ester, methyl-4-methyl salicylate, methyl m-cresotate, 2-hydroxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-4-methyl-benzoate, 2-hydroxy-4-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl methylsalicylate
CID PubChem 78400
Nom IUPAC Méthyl 2-hydroxy-4-méthylbenzoate
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-methylsalicylate
Point de fusion 27°C to 28°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.147 g/mL
Point d’ébullition 242°C (literature)
Indice de réfraction 1.537
Quantité 5 g
Beilstein 2690247
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Faible fusion de solide