Learn More
4-(méthylsulfonylméthyl)benzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317535
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317535 2 g 2g
11327535 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317535 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05657.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 160446-22-0 | C10H12O4S | 228.262 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 160446-22-0
Formule moléculaire C10H12O4S
Poids moléculaire (g/mol) 228.262
Numéro MDL MFCD00051693
Clé InChI XCKJFFWCTKJUKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-methylsulfonylmethyl benzoate, methyl 4-methanesulfonylmethyl benzoate, methyl 4-methylsulfonyl methyl benzoate, benzoic acid, 4-methylsulfonyl methyl-, methyl ester, acmc-20akgt, maybridge1_002811, methyl 4-methanesulphonylmethyl benzoate
CID PubChem 2804364
Nom IUPAC 4-(méthylsulfonylméthyl)benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(methylsulfonylmethyl)benzoate
Point de fusion 164°C to 166°C
Quantité 2 g
Beilstein 7810971
Poids de la formule 228.27
Pourcentage de pureté 98%