Learn More
Méthyl 4-(méthylthio)benzoate, TRC
Code produit 30483797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483797 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3230151G
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(Methylthio)benzoate
CAS 3795-79-7
Formule moléculaire C9 H10 O2 S
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-3-5-8(12-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(SC)cc1
Nom IUPAC méthyle 4-méthylsulfanylbenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 182.24
Poids de la formule 182.0402