Learn More
4-Nitrobenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489753 100 g 100g
11499753 500 g 500g
11409763 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489753 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12928.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 619-50-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
It is employed in the biochemical characterization of NfsA, the Escherichia coli major nitroreductase exhibiting a high amino acid sequence homology to Frp, a Vibrio harveyi flavin oxidoreductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la caractérisation biochimique du NfsA, la nitroreductase majeure d’Escherichia coli présentant une homologie de séquence d’acides aminés élevée à la Frp, une oxyréductase flavine de la Vibrio harveyi.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-50-1
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00007350
Clé InChI YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, methyl ester, p-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-p-nitrobenzoate, methyl-4-nitrobenzoate, benzoic acid, p-nitro-, methyl ester, p-carbomethoxynitrobenzene, unii-nmn8cth864, nmn8cth864, 4-nitrobenzoic acid methyl ester
CID PubChem 12083
Nom IUPAC 4-nitrobenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-nitrobenzoate
Point de fusion 95°C to 97°C
Quantité 100 g
Beilstein 1912198
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99%