Learn More
4-nitrobenzoate de méthyle, TRC
Code produit 30480032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480032 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480032 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM339643100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Nitrobenzoate
CAS 619-50-1
Formule moléculaire C8H7NO4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-nitrobenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Poids de la formule 181.0375