Learn More
Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate |
| CAS | 25333-24-8 |
| Formule moléculaire | C11H12O3 |
| Numéro MDL | MFCD00014906 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(OC)CCC(C1=CC=CC=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |