Learn More
Methyl 4-oxopentanoate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31107924
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31107924 25 g
31102528 1 kg
31099909 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31107924 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13949425g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-oxopentanoate
CAS 624-45-3
Formule moléculaire C6H10O3
Numéro MDL MFCD00017499
Quantité 25 g
SMILES CC(CCC(OC)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Pourcentage de pureté 95%