Learn More
Chlorhydrate de méthyle 4-oxopipéridine-3-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496440
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496440 5 g 5g
11362399 1 g -
11372399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496440 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27318.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71486-53-8 | C7H12ClNO3 | 193.627 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71486-53-8
Formule moléculaire C7H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.627
Numéro MDL MFCD00012769
Clé InChI NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, methyl ester, hydrochloride, 3-methoxycarbonyl-4-oxopiperidinium chloride, methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate, chloride, 4-piperidine carboxylic acid methyl ketone 3-hydrochloride, pubchem12958, methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl
CID PubChem 2724028
Nom IUPAC méthyle 4-oxopipéridine-3-carboxylate;chlorhydrate
SMILES COC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Point de fusion ∽175°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 4273241
Poids de la formule 193.63
Pourcentage de pureté 95%