Learn More
Méthyl 4-oxotétrahydrithiophène-3-carboxylate, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10752293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752293 10 g Flacon en verre ambré 10g
10531872 1 g Flacon en verre ambré 1g
10622885 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10752293 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00409EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 2689-68-1
Formule moléculaire C6H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 160.187
Clé InChI LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
CID PubChem 98424
Nom IUPAC 4-oxothiolane-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1CSCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 160.19
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique