Learn More
Méthyl 4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10572463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10572463 1 g Flacon en verre ambré 1g
10407252 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10572463 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02756DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 237385-98-7
Formule moléculaire C13H9F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 286.268
Numéro MDL MFCD00110251
Clé InChI RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2carboxylate, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2781442
Nom IUPAC Méthyle 4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(S1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 286.27
Pourcentage de pureté 95%