Learn More
Méthylbenzoate 4-[(pyridine-3-carbonylamino)méthyl]benzoate, TRC
Code produit 30464468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464468 100 mg 100mg
30480429 500 mg 500mg
30477722 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464468 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM643668100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554407-47-5
Formule moléculaire C15H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 270.28
SMILES COC(=O)c1ccc(CNC(=O)c2cccnc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-[(Pyridine-3-carbonylamino)methyl]benzoate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2O3/c1-20-15(19)12-6-4-11(5-7-12)9-17-14(18)13-3-2-8-16-10-13/h2-8,10H,9H2,1H3,(H,17,18)