Learn More
4-Quinuclidinecarboxylate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-Quinuclidinecarboxylate |
| CAS | 51069-26-2 |
| Formule moléculaire | C9 H15 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15NO2/c1-12-8(11)9-2-5-10(6-3-9)7-4-9/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C12CCN(CC1)CC2 |
| Nom IUPAC | 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.221 |
| Poids de la formule | 169.11 |