Learn More
Méthyl 4-(trifluoromethoxy)benzoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-(trifluoromethoxy)benzoate |
| CAS | 780-31-4 |
| Formule moléculaire | C9H7F3O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7F3O3/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| Nom IUPAC | Méthyle 4-(trifluoromethoxy)benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.15 |
| Poids de la formule | 220.0347 |