Learn More
Méthyl-(5-[2-thiénylcarbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, TRC
Code produit 30476605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476605 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM330350100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimodazol-2yl)carbamate (Nocodazole)
CAS 31430-18-9
Formule moléculaire C14 H11 N3 O3 S
Quantité 100 mg
Synonyme Nocodazole
Formule InChI InChI=1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
Nom IUPAC N-[5-(thiophène-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 301.32
Poids de la formule 301.0521