Learn More
Méthyl 5-(4-Fluorophényl)-(5S)-hydroxypentanoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15FO3/c1-16-12(15)4-2-3-11(14)9-5-7-10(13)8-6-9/h5-8,11,14H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 226.1005 |