Learn More
Methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate |
| CAS | 16475-90-4 |
| Formule moléculaire | C10H10O4 |
| Numéro MDL | MFCD00040924 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(=CC=C1O)C(C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |