Learn More
Methyl 5-acetylsalicylate, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10091801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10091801 25 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10091801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 339180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16475-90-4
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00040924
Clé InChI XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 85444
Nom IUPAC methyl 5-acetyl-2-hydroxybenzoate
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-acetylsalicylate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 58°C to 62°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(O)C6H3(OH)COOCH3
Quantité 25 g
Synonyme methyl 5-acetylsalicylate, 5-acetylsalicylic acid methyl ester, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-acetylbenzoate, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-, methyl ester, 5-acetyl methyl salicylate, methyl 5-acethylsalicylate, pubchem22504, methyl5-acetylsalicylate, methyl-5-acetylsalicylate
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder