Learn More
5-acétylsalicylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479542 100 g 100g
11469542 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479542 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10215.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16475-90-4 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le composé 5-acétylsalicylate de méthyle est utilisé dans les arômes alimentaires et les conservateurs. Il est utile dans le soulagement des maux de tête et des douleurs musculaires et articulaires. Il est également efficace dans la réduction de la fièvre, des inflammations et des gonflements, et a donc été utilisé pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde, de la fièvre rhumatismale et des infections légères.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16475-90-4
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00040924
Clé InChI XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-acetylsalicylate, 5-acetylsalicylic acid methyl ester, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-acetylbenzoate, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-, methyl ester, 5-acetyl methyl salicylate, methyl 5-acethylsalicylate, pubchem22504, methyl5-acetylsalicylate, methyl-5-acetylsalicylate
CID PubChem 85444
Nom IUPAC 5-acétyl-2-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-acetylsalicylate
Point de fusion 58°C to 62°C
Quantité 100 g
Beilstein 2643824
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98%