Learn More
Méthyl-5-amino-1-benzothiophène-2-carboxylate, Thermo Scientific™
Code produit 10758423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10758423 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10209932 1 g Flacon en verre ambré -
10048793 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10758423 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00936CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 20699-85-8
Formule moléculaire C10H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.247
Clé InChI SIMBULBEQVHFPK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2824064
Nom IUPAC 5-amino-1-benzothiophène-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme methyl 5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-aminothionaphthene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-aminobenzothiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, maybridge3_004413, methyl 5-aminobenzo b thiophene-carboxylate, methyl5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, methyl-5-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-amino-1-benzo b thiophene-2-carboxylate
Poids de la formule 207.25
Pourcentage de pureté 97%