Learn More
Méthyle 5-amino-2-furoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332306
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
11332306 1 g 1g
11342306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11332306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05958.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 22600-30-2 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22600-30-2
Formule moléculaire C6H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 141.126
Numéro MDL MFCD00051661
Clé InChI KLKQGSISBRVCTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-amino-2-furoate, methyl5-amino-2-furoate, 5-aminofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, methyl 5-amino-2-furate, acmc-1cq6f, methyl-2-amino-5-furoate, 2-amino-5-methoxycarbonylfuran, methyl5-aminofuran-2-carboxylate
CID PubChem 5072225
Nom IUPAC 5-aminofuran-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)N
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Methyl 5-amino-2-furoate
Point de fusion 131°C to 135°C
Quantité 1 g
Beilstein 1365799
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 5-amino-2-furoate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-amino-2-furoate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.