Learn More
Méthyle 5-amino-2-furoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342306 5 g 5g
11332306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05958.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22600-30-2 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22600-30-2
Formule moléculaire C6H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 141.126
Numéro MDL MFCD00051661
Clé InChI KLKQGSISBRVCTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-amino-2-furoate, methyl5-amino-2-furoate, 5-aminofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, methyl 5-amino-2-furate, acmc-1cq6f, methyl-2-amino-5-furoate, 2-amino-5-methoxycarbonylfuran, methyl5-aminofuran-2-carboxylate
CID PubChem 5072225
Nom IUPAC 5-aminofuran-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-amino-2-furoate
Point de fusion 131°C to 135°C
Quantité 5 g
Beilstein 1365799
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 98%